Läs mer
Isopropyl-d7 Paraben, TRC
Produktkod. 30396188
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396188 5 mg
30389052 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30396188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8728625MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1432063-95-0
Molekylformel C10H5D7O3
Molekylvikt (g/mol) 187.24
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid 1-Methylethyl-d7 Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid Isopropyl-d7 Ester, Isopropyl-d7 4-Hydroxybenzoate, Isopropyl-d7 p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid Isopropyl-d7 Ester
LEDER OC1=CC=C(C(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl-d7 Paraben
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.