Läs mer
Isopropyldisulfid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10459040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10459040 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10459040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122700250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4253-89-8 | C6H14S2 | 150,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl disulfide
Namnnotering 96%
CAS 4253-89-8
Färg Beige till Vit
Densitet 0.9430g/mL, 0.943
Kokpunkt 175 °C till 176 °C
Flampunkt 18 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14S2
Linjär formel [(CH3)2CH]2S2
Brytningsindex 1,4900 till 1,492
MDL-nummer MFCD00008894
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 367
Synonym diisopropyl disulfide, isopropyl disulfide, diisopropyl disulphide, disulfide, bis 1-methylethyl, 2,2'-dithiodipropane, 1,2-diisopropyldisulfane, 2,5-dimethyl-3,4-dithiahexane, isopropyldisulfide, unii-bp550p623a, isopropyl disulfide 8ci
InChI-nyckel LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)SSC(C)C
IUPAC-namn 2-(propan-2-yldisulfanyl)propan
Molekylvikt (g/mol) 150.3
PubChem CID 77932
Formel vikt 150.3
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl disulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.