missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopropyl DL-Mandelate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Mandelate |
| CAS | 4118-51-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H14 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | α-Hydroxy-benzeneacetic acid 1-Methylethyl ester, Propan-2-yl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate, Mandelic acid, isopropyl ester (7CI,8CI), (±)-Isopropyl mandelate, (±)-Mandelic acid isopropyl ester, Isopropyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, Isopropyl mandelate, NSC 6582 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-11(13)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10,12H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-hydroxy-2-phenylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.227 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?