Läs mer
Isopropyl Ester of Cetirizine, Mikromol™
Produktkod. 30050634
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050634 100 mg
1 options
Produktkod. 30050634 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0380.08
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl Ester of Cetirizine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Ester of Cetirizine
CAS 324047-27-0
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl Ester of Cetirizine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C24 H31 Cl N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isopropyl Ester of Cetirizine
InChI formel InChI=1S/C24H31ClN2O3/c1-19(2)30-23(28)18-29-17-16-26-12-14-27(15-13-26)24(20-6-4-3-5-7-20)21-8-10-22(25)11-9-21/h3-11,19,24H,12-18H2,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate
Molekylvikt (g/mol) 430.97
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 430.2023 g/mol