Läs mer
Isopropyleter, 99+%, extra rent, stabiliserat med BHT
Produktkod. 10073113 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10073113 25 L Metall trumma 25 L
10429110 1 L Glasflaska 1 L
10501251 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10073113 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180680250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102,177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-20-3 , 128-37-0
MDL-nummer MFCD00008880
InChI-nyckel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxipropan
LEDER CC(C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl ether
Namnnotering Stabilized with BHT
Aciditet 0.005% max.
Densitet 0.7200g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Metall trumma
Molekylformel C6H14O
Linjär formel [(CH3)2CH]2O
Brytningsindex 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 L
UN-nummer 1159
Beilstein 01, 362
Rester efter avdunstning 0.01% max.
Merck Index 15, 5258
Stabilisator 5 to 250ppm BHT
Molekylvikt (g/mol) 102.177
Formel vikt 102.18
Ångtryck 180mbar at 20°C
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.