Läs mer
Isopropyleter, för analys, stabiliserad
Produktkod. 10380284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10380284 1 L Glasflaska 1 L
10065253 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10380284 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390660010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-20-3 , 128-37-0
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00008880
InChI-nyckel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxipropan
LEDER CC(C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl ether
Aciditet 0.0004 meq/g max.
Smältpunkt -85.5°C
Densitet 0.7200g/mL, 0.72
Kokpunkt 68°C
Flampunkt -29°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]2O
Brytningsindex 1.3670 to 1.369
Kvantitet 1 L
Merck Index 15, 5258
Löslighetsinformation Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator aprox. 50ppm BHT
Viskositet 0.38 mPa.s (25°C)
Formel vikt 102.18
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Analys
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.