Läs mer
Isopropyl Ether (Stabilized with BHT), TRC
Produktkod. 30405295
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
30405295 500 mL
1 options
Produktkod. 30405295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI824485500ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diisopropyl ether
CAS 108-20-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6 H14 O
Kvantitet 500 mL
Synonym Isopropyl ether (8CI), 2,2'-Oxybis[propane], 2-Isopropoxypropane, Bis(isopropyl) ether, Di-1-methylethyl ether, Diisopropyl ether, Diisopropyl oxide
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
LEDER CC(C)OC(C)C
IUPAC-namn 2-propan-2-yloxypropane
Molekylvikt (g/mol) 102.17
Formel vikt 102.1045