Läs mer
Isopropyl formate, 98%
Produktkod. 11453447
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453447 50 g 50g
11463447 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17222.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 625-55-8 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Isopropylformiat, är ett smakämne. Det kan också användas som doftmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isopropylformiat, är ett smakämne. Det kan också användas som doftmedel.
Löslighet lätt löslig i vatten, fullständigt blandbar med alkohol
, eter och de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
d^2^0 0,901. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-55-8
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00014127
InChI-nyckel RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl formate, formic acid, 1-methylethyl ester, formic acid isopropyl ester, formic acid, isopropyl ester, isopropyl methanoate, 1-methylethyl formate, methylethyl formate, unii-h1l164w42g, fema no. 2944, hcooch ch3 2
PubChem CID 12257
IUPAC-namn propan-2-yl-formiat
LEDER CC(C)OC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl formate
Smältpunkt -93°C
Densitet 0.88
Kokpunkt 68°C to 71°C
Flampunkt −6°C (21°F)
Linjär formel HCO2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.3685
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1281
Beilstein 1735844
Löslighetsinformation slightly soluble in water,completely miscible with alcohol,ether,and most organic solvents.
Formel vikt 88.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.