Läs mer
Isopropyl glycolate, 96%
Produktkod. 11419510
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419510 1 g 1g
11429510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419510 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50334.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-61-0 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Isopropylglykolat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isopropylglykolat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-61-0
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00046747
InChI-nyckel AZKIQQBSVTWCGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl glycolate, isopropyl 2-hydroxyacetate, isopropyl hydroxyacetate, 2-hydroxyacetic acid isopropyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1-methylethyl ester, isopropylglycolate, acmc-209x9i, glycolic acid isopropyl ester, ksc614s5p, hydroxy-acetic acid isopropyl ester
PubChem CID 69338
IUPAC-namn propan-2-yl-2-hydroxiacetat
LEDER CC(C)OC(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl glycolate
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 118.13
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.