Läs mer
Isopropyl Hydrogen Methylphosphonate, TRC
Produktkod. 30391653
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30391653 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30391653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8246351G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl methylphosphonic acid
CAS 1832-54-8
Molekylformel C4 H11 O3 P
Kvantitet 1 g
Synonym IMPA, Isopropyl Methylphosphonate, Isopropyl Methylphosphonic Acid, Monoisopropyl Methylphosphonate, O-Isopropyl Hydrogen Methylphosphonate, O-Isopropyl Methylphosphonic Acid, Mono(1-methylethyl) P-methyl-phosphonic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C4H11O3P/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3,(H,5,6)
LEDER CC(C)OP(=O)(C)O
IUPAC-namn methyl(propan-2-yloxy)phosphinic acid
Molekylvikt (g/mol) 138.1
Formel vikt 138.0446