Läs mer
Isopropyl Hydrogen Methylphosphonate, TRC
Produktkod. 30405776
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30405776 500 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI824635500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl methylphosphonic acid
CAS 1832-54-8
Molekylformel C4 H11 O3 P
Kvantitet 500 mg
Synonym IMPA, Isopropyl Methylphosphonate, Isopropyl Methylphosphonic Acid, Monoisopropyl Methylphosphonate, O-Isopropyl Hydrogen Methylphosphonate, O-Isopropyl Methylphosphonic Acid, Mono(1-methylethyl) P-methyl-phosphonic Acid Ester
InChI formel InChI=1S/C4H11O3P/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3,(H,5,6)
LEDER CC(C)OP(=O)(C)O
IUPAC-namn methyl(propan-2-yloxy)phosphinic acid
Molekylvikt (g/mol) 138.1
Formel vikt 138.0446