Läs mer
Isopropylisocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15459029
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459029 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15459029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16105.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1795-48-8 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Isopropylisocyanat används som reagens vid framställning av androgenreceptorantagonister för behandling av prostatacancer. Det används också i syntesen av selektiv dubbel hämmare av däggdjursmålet för rapamycin (mTORC1 och mTORC2). Vidare tjänar det som ett reagens vid syntesen av O-aryl-N-isopropylkarbamater. Utöver detta används det som ett derivatiseringsreagens under stereoisomera analys av sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isopropylisocyanat används som reagens vid framställning av androgenreceptorantagonister för behandling av prostatacancer. Det används också i syntesen av selektiv dubbel hämmare av däggdjursmålet av rapamycin (mTORC1 och mT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl isocyanate
CAS 1795-48-8
Densitet 0.868
Kokpunkt 74 °C till 75 °C
Flampunkt −3 °C (26 °F)
Odör Stickande
Molekylformel C4H7NO
Brytningsindex 1.384
MDL-nummer MFCD00002037
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2483
Beilstein 969356
Känslighet Känslig för fukt
Synonym isopropyl isocyanate, propane, 2-isocyanato, isopropylisocyanate, isocyanic acid isopropyl ester, iso-propyl isocyanate, isocyanic acid, isopropyl ester, isopropylisocynate, isoproylisocyanate, 2-propylisocyanate, isoproyl isocyanate
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
InChI-nyckel GSLTVFIVJMCNBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)N=C=O
IUPAC-namn 2-isocyanatopropan
Molekylvikt (g/mol) 85.11
PubChem CID 61277
Formel vikt 85.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isocyanate disopropyle
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.