Läs mer
Isopropylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494743
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494743 5 g 5g
11404753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494743 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11641.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2253-73-8 | C4H7NS | 101.167 g/mol
Isopropylisotiocyanat används som ett antimikrobiellt medel. Det används också som medicinsk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isopropylisotiocyanat används som ett antimikrobiellt medel. Det används också som medicinsk mellanprodukt.
Löslighet
Blandbar med metanol. Hydrolyserar i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas borta från oxidationsmedel och fukt. Inkompatibel med alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2253-73-8
Molekylformel C4H7NS
Molekylvikt (g/mol) 101.167
MDL-nummer MFCD00037830
InChI-nyckel VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid isopropyl ester, isopropylisothiocyanate, propane, 2-isothiocyanato, unii-46561pkp9t, isopropyl mustard oil, 2-isothiocyanato-propane, propan-2-isothiocyanate, ipncs, isopropyl isothiocya
PubChem CID 75263
IUPAC-namn 2-isotiocyanatopropan
LEDER CC(C)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl isothiocyanate
Densitet 0.948
Kokpunkt 137°C to 138°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1739163
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with methanol. Hydrolyzes in water.
Formel vikt 101.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.