Läs mer
Isopropyl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Methanesulfonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3S/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3 |
| Formel vikt | 138.0351 |
| Procent renhet | >95% |