missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopropyl Methyl Ketone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 563-80-4 |
| Smältpunkt | -92°C |
| Densitet | 0.80 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 93°C to 95°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3COCH(CH3)2 |
| MDL-nummer | MFCD00008919 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone, 3-Methyl-2-butanone, Isopropyl methyl ketone |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?