Läs mer
Isopropyl myristate, 96%
Produktkod. 10676504 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10676504 1 kg Glasflaska 1kg
10710682 25 g Glasflaska 25g
10687191 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676504 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412850010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-27-0
Molekylformel C17H34O2
Molekylvikt (g/mol) 270.45
MDL-nummer MFCD00008982
InChI-nyckel AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC-namn propan-2-yl-tetradekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl myristate
Namnnotering 96%
Aciditet 0.5mg KOH/g max.
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 167.0°C (9.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Brytningsindex 1.4340 to 1.4360
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 5261
Formel vikt 270.45
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.