Läs mer
Isopropyl Myristate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896700
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896700 2.5 L 2.5 L
15891661 100 mL 100ml
15886700 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15896700 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8221022500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-27-0
Specifikationer
Densitet 0.85 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 140°C/3 hPa
MDL-nummer MFCD00008982
Kvantitet 2.5 L
Synonym Isopropyl myristate, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl myristate
Molekylvikt (g/mol) 270.45