Läs mer
Isopropylmyristat, TRC
Produktkod. 30407296
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30407296 100 g
1 options
Produktkod. 30407296 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI872905100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myristic acid-isopropyl ester
CAS 110-27-0
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C17 H34 O2
Kvantitet 100 g
Synonym Isopropyl myristate, 1-Methylethyl tetradecanoate
InChI formel InChI=1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl tetradekanat
Molekylvikt (g/mol) 270.45
Formel vikt 270.2559