missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopropyl Nicotinate, Mikromol™
Beskrivning
Isopropyl Nicotinate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Nicotinate |
| CAS | 553-60-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isopropyl Nicotinate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, Nicotinic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), Isopropyl 3-pyridinecarboxylate, Isopropyl 3-pyridylcarboxylate, Isopropyl nicotinate, NSC 6860, Nipyl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(2)12-9(11)8-4-3-5-10-6-8/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl pyridine-3-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?