Läs mer
Isopropylnitril, TRC
Produktkod. 30405296
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405296 10 g
30392201 25 g
30388846 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405296 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI86831010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-82-0
Molekylformel C4H7N
Molekylvikt (g/mol) 69.11
Synonym 2-methyl-Propanenitrile, Isobutyronitrile (6CI,8CI), 2-Methylpropanenitrile, 1-Cyano-1-methylethane, 2-Cyanopropane, 2-Methylpropionitrile, Dimethylacetonitrile, Isobutanenitrile, Isopropyl cyanide, NSC 60536, alpha-Methylpropanenitrile, alpha-Methylpropionitrile
IUPAC-namn 2-metylpropannitril
LEDER CC(C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl nitrile
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
Formel vikt 69.0578