Läs mer
Isopropyl p-Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl p-Tosylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3S/c1-8(2)13-14(11,12)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3 |
| Formel vikt | 214.0664 |
| Procent renhet | >95% |