Läs mer
Isopropylpalmitat, Mikromol™
Produktkod. 17980816
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17980816 100 mg
1 options
Produktkod. 17980816 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1479.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Isopropylpalmitat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl hexadecanoate
CAS 142-91-6
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl hexadecanoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H38 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Isopropyl palmitate, Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl hexadecanoate, Palmitic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl hexadecanoate, Crodamol IPP, Deltyl, Deltyl Prime, Emcol IP, Emerest 2316, Estol 1517, Exceparl IPP, IPP, IPP-EX, Isopal, Isopalm, Isopropyl hexadecanoate, Isopropyl palmitate, Kessco IPP, Lexol IPP, NSC 69169, Neoderm IPP, Nikkol IPP, Nikkol IPP-EX, Palmsurf IPP 98, Propal, Sinnoester PIT, Stepan D 70, Stepan IPP, Versagel MP 1600, Wickenol 111
InChI formel InChI=1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
IUPAC-namn Propan-2-yl hexadekanoat
Molekylvikt (g/mol) 298.5
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 298,2872 g/mol