missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isopropylpalmitat, teknik. 85 %

Produktkod. p-7044052
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376866 250 mL 250ml
11386866 1000 mL 1 L
11396866 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11376866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04276.AK
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 142-91-6 | C19H38O2 | 298,51 g/mol

Isopropylpalmitat används för att formulera och utvärdera lämpligheten av pluronic lecitinorganogeler innehållande flurbiprofen för topisk applicering och för att karakterisera mikroemulsionssystem av isopropylpalmitat, vatten och 2:1 Brij 97 och 1-butanol genom olika experimentella tekniker.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användning Isopropylpalmitat används för att formulera och utvärdera lämpligheten av pluronic lecitinorganogeler innehållande flurbiprofen för topisk applicering och för att karakterisera mikroemulsionssystem av
isopropylpalmitat, vatten och 2:1 Brij 97 och 1-butanol genom olika experimentella tekniker.

Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.

Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 142-91-6
Molekylformel C19H38O2
Molekylvikt (g/mol) 298.51
MDL-nummer MFCD00008993
InChI-nyckel XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl palmitate, isopropyl hexadecanoate, isopalm, deltyl, isopal, propal, deltyl prime, tegester isopalm, ja-fa ippkessco, sinnoester pit
PubChem CID 8907
ChEBI CHEBI:84262
IUPAC-namn propan-2-ylhexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropyl palmitate
Smältpunkt 11°C to 13°C
Densitet 0.852
Kokpunkt 160°C (2 mmHg)
Flampunkt 183°C (361°F)
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 250 mL
Beilstein 1786567
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 298.51
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.