Läs mer
Isopropylparaben, TRC
Produktkod. 17953765
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953765 1 g
17924275 5 g
17901675 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17953765 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8728601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4191-73-5
Molekylformel C10 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl 4-hydroxybenzoate, Isopropyl p-hydroxybenzoate, Isopropylparaben, p-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester
IUPAC-namn propan-2-yl 4-hydroxybenzoat
LEDER CC(C)OC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Paraben
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
Formel vikt 180.0786
Procent renhet >95%