Läs mer
Isopropyl Propyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Propyl Ether |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-4-5-7-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 102.104 |