Läs mer
Isopropylsalicyl, 99 %
Produktkod. 11475937
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475937 25 g 25g
11485937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24471.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-85-2
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00035703
InChI-nyckel YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC-namn propan-2-yl-2-hydroxibensoat
LEDER CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl salicylate
Densitet 1.09
Kokpunkt 122°C (18 mmHg)
Flampunkt >93°C (199°F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.