Läs mer
Isopropylsalicyl, 99 %
Produktkod. 10225911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10225911 250 g Glasflaska 250g
10001811 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412892500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Isopropylsalicyl, 99 %, Mängd: 250 g, förpackning: glasflaska, kokpunkt: 122,0 grader. C (18,0 mmHg), färglös till gul, molekylvikt: 180,203, procentuell renhet: 99 %, Analysprocentintervall: 99%, CAS: 607-85-2, ChEBI: CHEBI:38703, Densitet: 1,0600 g/ml, EINECS-värde: 210-143-2 | CAS: 607-85-2 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-85-2
MDL-nummer MFCD00035703
InChI-nyckel YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
PubChem CID 11838
ChEBI CHEBI:38703
IUPAC-namn propan-2-yl-2-hydroxibensoat
LEDER CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl salicylate
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 122,0 °C (18,0 mmHg)
Flampunkt >93 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H12O3
Brytningsindex 1,5090 till 1,5110
Kvantitet 250 g
Molekylvikt (g/mol) 180.203
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyl salicylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.