Läs mer
Isopropylsalicylat, Mikromol™
Produktkod. 17983646
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17983646 100 mg
1 options
Produktkod. 17983646 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0045.17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Isopropylsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Salicylate
CAS 607-85-2
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl Salicylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isopropyl Salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn propan-2-yl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 180,0786 g/mol