Läs mer
Isopropylsalicylat, TRC
Produktkod. 30133601
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133601 25 g
30132481 100 g
17940845 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133601 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87297525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-85-2
Molekylformel C10 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
IUPAC-namn propan-2-yl 2-hydroxybenzoat
LEDER CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Salicylate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
Formel vikt 180.0786