Läs mer
Isopropyl-tartronic Acid Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl-tartronic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 24124-04-7 |
| Molekylformel | C10H18O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hydroxy(1-methylethyl)-propanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl Isopropyltartronate, Diethyl Hydroxyisopropylmalonate, NSC 157965 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O5/c1-5-14-8(11)10(13,7(3)4)9(12)15-6-2/h7,13H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(O)(C(C)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-hydroxy-2-propan-2-ylpropanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.1154 |