Läs mer
Isopropyl Tenofovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Tenofovir |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N5O4P/c1-8(2)21-22(18,19)7-20-9(3)4-17-6-16-10-11(13)14-5-15-12(10)17/h5-6,8-9H,4,7H2,1-3H3,(H,18,19)(H2,13,14,15)/t9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 329.1253 |