Läs mer
Isopropyltetradecanoat, 98 %
Produktkod. 11469266
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469266 500 mL 500ml
11459266 100 mL 100ml
11479266 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18111.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1169.10 SEK
    979.65 SEK / 500ml
    Save 189.45 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270,457 g/mol
Isopropyltetradekanoat används som lösningsmedel i parfymprodukter och oljefasen vid framställning av formuleringar. Den kan appliceras i ögonmakeup, nagelvårdsprodukter, tvål och tvättmedel, hårvårdsprodukter, rakprodukter och andra hudvårdsprodukter. Det beter sig som en icke-vattenhaltig komponent i tvåfas munvatten, Dentyl pH, och tar därmed bort bakterier från munhålan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isopropyltetradekanoat används som lösningsmedel i parfymprodukter och oljefasen vid framställning av formuleringar. Den kan appliceras i ögonmakeup, nagelvårdsprodukter, tvål och tvättmedel, hårvårdsprodukter, rakprodukter och andra hudvårdsprodukter. Det beter sig som en icke-vattenhaltig komponent i tvåfas munvatten, Dentyl pH, och tar därmed bort bakterier från munhålan.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten och glycerol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-27-0
Molekylformel C17H34O2
Molekylvikt (g/mol) 270.457
MDL-nummer MFCD00008982
InChI-nyckel AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC-namn propan-2-yl-tetradekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl Myristate
Densitet 0.85 g/mL
Kokpunkt 191 °C till 194 °C (20 mmHg)
Flampunkt 152 °C (306 °F)
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol. Icke-blandbar med vatten och glycerol.
Formel vikt 270.46
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.