Läs mer
Isopropyl trifluoroacetate, 97%
Produktkod. 11493557
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493557 25 g 25g
11403567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17322.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 400-38-4 | C5H7F3O2 | 156.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400-38-4
Molekylformel C5H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 156.10
MDL-nummer MFCD00013566
InChI-nyckel ASAXRKSDVDALDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl trifluoroacetate, isopropyltrifluoroacetate, isopropyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid isopropyl ester, pubchem12590, acmc-1ctsh, methylethyl 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 78998
IUPAC-namn propan-2-yl-2,2,2-trifluoracetat
LEDER CC(C)OC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl trifluoroacetate
Smältpunkt <-78°C
Densitet 1.108
Kokpunkt 73°C
Flampunkt −8°C (17°F)
Brytningsindex 1.319
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1764312
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 156.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.