Produktkod. 10724353
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Produktkod.
10724353
5g; Glass bottle
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
10724353
Leverantör
Thermo Scientific Acros
Leverantörsnummer
309090050
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Isopropyl trifluoroacetate
Namnnotering
98%
CAS
400-38-4
Färg
Colorless
Densitet
1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt
73.0°C (749.0 mmHg)
Flampunkt
−8°C
Infrarött spektrum
Authentic
Analysprocentintervall
98%
Förpackning
Glass bottle
Molekylformel
C5H7F3O2
Linjär formel
CF3 CO2 CH(CH3 )2
Brytningsindex
1.3170 to 1.3190
MDL-nummer
MFCD00013566
Kvantitet
5 g
Synonym
isopropyl trifluoroacetate, isopropyltrifluoroacetate, isopropyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid isopropyl ester, pubchem12590, acmc-1ctsh, methylethyl 2,2,2-trifluoroacetate
InChI-nyckel
ASAXRKSDVDALDT-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CC(C)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn
propan-2-yl 2,2,2-trifluoroacetate
Molekylvikt (g/mol)
156.10
PubChem CID
78998
Formel vikt
156.11
Procent renhet
98%
Fysisk form
Liquid
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .