missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isopropyl Trifluoroacetate, TRC

Produktkod. 30407471
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30407471 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30407471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7791651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropyl Trifluoroacetate
CAS 400-38-4
Molekylformel C5H7F3O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H7F3O2/c1-3(2)10-4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn propan-2-yl 2,2,2-trifluoroacetate
Molekylvikt (g/mol) 156.1
Formel vikt 156.0398
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.