missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopropyl Trifluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Trifluoroacetate |
| CAS | 400-38-4 |
| Molekylformel | C5H7F3O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F3O2/c1-3(2)10-4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.1 |
| Formel vikt | 156.0398 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?