Läs mer
Isopropyl Trifluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl Trifluoroacetate |
| CAS | 400-38-4 |
| Molekylformel | C5H7F3O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7F3O2/c1-3(2)10-4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.1 |
| Formel vikt | 156.0398 |