missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isopropyl Valproate, Mikromol™

Produktkod. 30052453
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052453 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052453 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.19

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Isopropyl Valproate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropyl Valproate
CAS 60498-67-1
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl Valproate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H22 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isopropyl Valproate, 2-Propylpentanoic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C11H22O2/c1-5-7-10(8-6-2)11(12)13-9(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
LEDER CCCC(CCC)C(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl 2-propylpentanoate
Molekylvikt (g/mol) 186.29
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 186.162 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.