Läs mer
Isopropylamine, 99+%
Produktkod. 11417307
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417307 100 mL 100ml
11427307 500 mL 500ml
11437307 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15044.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.112 g/mol
Isopropylamin fungerar som ett reglerande medel för plaster och en tillsats i petroleumindustrin. Det är också användbart som mellanprodukt för läkemedel, beläggningsmaterial, gummikemikalier och andra organiska produkter. Den finner också tillämpning i binära kemiska vapen i kombination med isopropylalkohol. Vidare används det som lösningsmedel och för att framställa andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isopropylamin fungerar som ett reglerande medel för plaster och en tillsats i petroleumindustrin. Det är också användbart som mellanprodukt för läkemedel, beläggningsmaterial, gummikemikalier och andra organiska produkter. Den finner också tillämpning i binära kemiska vapen i kombination med isopropylalkohol. Vidare används det som lösningsmedel och för att framställa andra kemikalier.
Löslighet Blandbar med
vatten, kloroform, hexaner, aceton och etanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och perklorylfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-31-0
Molekylformel C3H9N
Molekylvikt (g/mol) 59.112
MDL-nummer MFCD00008082
InChI-nyckel JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
IUPAC-namn propan-2-amin
LEDER CC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylamine
Smältpunkt -101°C
Densitet 0.691
Kokpunkt 33°C to 34°C
Flampunkt −32°C (−25°F)
Analysprocentintervall ≥99%
Odör Amine-like
Linjär formel (CH3)2CHNH2
Brytningsindex 1.375
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1221
Beilstein 605259
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,5209
Löslighetsinformation Miscible with water,chloroform,hexanes,acetone and ethanol.
Formel vikt 59.11
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-aminopropan
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.