Läs mer
Isopropylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 95.0502 |