Läs mer
Isopropylamine, TRC
Produktkod. 30407646
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30407646 50 g
1 options
Produktkod. 30407646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82397550G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylamine
CAS 75-31-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C3H9N
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Propanamine, Isopropylamine (8CI), 1-Methylethylamine, 2-Aminopropane, 2-Isopropylamine, 2-Propylamine, Monoisopropylamine, NSC 62775, Propan-2-ylamine, sec-Propylamine
InChI formel InChI=1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
LEDER CC(C)N
IUPAC-namn propan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 59.11
Formel vikt 59.0735