Läs mer
Isopropylated phenol, phosphate (3:1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri(isopropylphenol) phosphate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33O4P/c1-19(2)22-7-13-25(14-8-22)29-32(28,30-26-15-9-23(10-16-26)20(3)4)31-27-17-11-24(12-18-27)21(5)6/h7-21H,1-6H3 |
| Formel vikt | 452.2116 |