Läs mer
Isopropylbarbituric acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15296028 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15296028 5 g 5g
15206038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15296028 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452670050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7391-69-7
Molekylformel C7H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 170.168
InChI-nyckel GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
PubChem CID 81874
IUPAC-namn 5-propan-2-yl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
LEDER CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylbarbituric acid
Smältpunkt 215.0°C to 217.0°C
Formel vikt 170.17
Kvantitet 5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropylbarbituric acid, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.