Läs mer
Isopropyldimetylklorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11945841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11945841 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 11945841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 313570250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3634-56-8 | C5H13ClSi | 136.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyldimethylchlorosilane
CAS 3634-56-8
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 110.0°C to 114.0°C
Flampunkt 15°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H13ClSi
Brytningsindex 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00009917
Kvantitet 25 g
Synonym isopropyldimethylchlorosilane, dimethylisopropylchlorosilane, chloro isopropyl dimethylsilane, chloro dimethyl isopropylsilane, chlorodimethylisopropylsilane, silane,chlorodimethyl 1-methylethyl, silane, chlorodimethyl 1-methylethyl, dmipscl, acmc-1bn7i, chlorodimethyl isopropylsilane
InChI-nyckel YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)[Si](C)(C)Cl
IUPAC-namn kloro-dimetyl-propan-2-ylsilan
Molekylvikt (g/mol) 136.69
PubChem CID 5102883
Formel vikt 136.7
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropyldimethylchlorosilane
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.