Läs mer
Isopropyldifenylfosfin, 99 %
Produktkod. 11466450
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466450 5 g 5g
11456450 1 g 1g
11476450 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466450 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27565.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 6372-40-3 | C15H17P | 228,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6372-40-3
Molekylformel C15H17P
Molekylvikt (g/mol) 228.28
MDL-nummer MFCD00015028
InChI-nyckel LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyldiphenylphosphine, phosphine, 1-methylethyl diphenyl, isopropyldiphenylphosphane, isopropyl diphenyl phosphine, acmc-209nho, isopropyl-diphenylphosphine, diphenyl propan-2-yl phosphane, i-propyldiphenylphosphine
PubChem CID 80754
IUPAC-namn difenyl(propan-2-yl)fosfan
LEDER CC(C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyldiphenylphosphine
Smältpunkt 38 °C till 41 °C
Densitet 0.861
Kokpunkt 165 °C (11 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel (C6H5)2PCH(CH3)2
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 228.27
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.