Läs mer
Isopropylidenmalonat, 97 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Isopropylidenmalonat är ett viktigt reagens inom syntetisk kemi och involverat i bildningen av nya CC-bindningar, ringar, amider, estrar och syror. Närvaron av karbonylgrupper vid C-4- och C-6-positionerna gynnar alkylerings- och acyleringsreaktionerna på grund av dess sura natur. Det används också som ett antimikrobiellt medel. Det används vid framställning av 4-pyridyl-substituerade heterocykler, 2-substituerade indoler, isofraxidin och makrocykliska beta-keto-laktoner. Vidare är det involverat i Knoevenagel-kondensationsreaktionen med aldehyder.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i etanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropylidene malonate |
| Smältpunkt | 92°C to 96°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 117310 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,5817 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform. |
| Formel vikt | 144.13 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.