Läs mer
Isopropylidenmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11487467
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11487467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15603.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
Isopropylidenmalonat är ett viktigt reagens inom syntetisk kemi och involverat i bildningen av nya CC-bindningar, ringar, amider, estrar och syror. Närvaron av karbonylgrupper vid C-4- och C-6-positionerna gynnar alkylerings- och acyleringsreaktionerna på grund av dess sura natur. Det används också som ett antimikrobiellt medel. Det används vid framställning av 4-pyridyl-substituerade heterocykler, 2-substituerade indoler, isofraxidin och makrocykliska beta-keto-laktoner. Vidare är det involverat i Knoevenagel-kondensationsreaktionen med aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isopropylidenmalonat är ett viktigt reagens inom syntetisk kemi och involverat i bildningen av nya CC-bindningar, ringar, amider, estrar och syror. Närvaron av karbonylgrupper vid C-4- och C-6-positionerna gynnar alkylerings- och acyleringsreaktionerna på grund av dess sura natur. Det används också som ett antimikrobiellt medel. Det används vid framställning av 4-pyridyl-substituerade heterocykler, 2-substituerade indoler, isofraxidin och makrocykliska beta-keto-laktoner. Vidare är det involverat i Knoevenagel-kondensationsreaktionen med aldehyder.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i etanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2033-24-1
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.126
MDL-nummer MFCD00006638
InChI-nyckel GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-l,3-dioxan-4,6-dion
LEDER CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylidene malonate
Smältpunkt 92°C to 96°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 117310
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,5817
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform.
Formel vikt 144.13
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropylidene malonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Isopropylidene malonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.