Läs mer
Isopropylidenmalonat, 97 %
Produktkod. 11497467
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497467 500 g 500g
11477467 25 g 25g
11487467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15603.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144,126 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Isopropylidenmalonat är ett viktigt reagens inom syntetisk kemi och involverat i bildningen av nya CC-bindningar, ringar, amider, estrar och syror. Närvaron av karbonylgrupper vid C-4- och C-6-positionerna gynnar alkylerings- och acyleringsreaktionerna på grund av dess sura natur. Det används också som ett antimikrobiellt medel. Det används vid framställning av 4-pyridyl-substituerade heterocykler, 2-substituerade indoler, isofraxidin och makrocykliska beta-keto-laktoner. Vidare är det involverat i Knoevenagel-kondensationsreaktionen med aldehyder.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i etanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2033-24-1
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.126
MDL-nummer MFCD00006638
InChI-nyckel GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-l,3-dioxan-4,6-dion
LEDER CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylidene malonate
Smältpunkt 92 °C till 96 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 117310
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,5817
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol och kloroform.
Formel vikt 144.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.