Läs mer
Isopropylmagnesiumbromid, 3M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481008
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481008 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15481008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54840.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 920-39-8 | C3H7BrMg | 147.30 g/mol
Isopropylmagnesiumbromid är ett Grignard-reagens som används i organisk syntes, speciellt för införandet av isopropylgrupp till karbonylföreningar. Det används också som en stark bas i aprotiska lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isopropylmagnesiumbromid är ett Grignard-reagens som används i organisk syntes, speciellt för införande av isopropylgrupp till karbonylföreningar. Det används också som en stark bas i aprotiska lösningsmedel.
Löslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylmagnesium bromide
CAS 920-39-8
Molekylformel C3H7BrMg
Linjär formel (CH3)2CHMgBr
MDL-nummer MFCD00672110
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym isopropylmagnesium bromide, magnesium, bromo 1-methylethyl, isopropylmagnesiumbromide, bromo 1-methylethyl magnesium, iprmgbr, i-prmgbr, bromoisopropylmagnesium, i-propylmagnesiumbromide, i-propylmagnesium bromide, bromo-isopropyl-magnesium, grignard reagent
Löslighetsinformation Miscible with tetrahydorfuran and diethyl ether. Immiscible with hydrocarbons.
InChI-nyckel UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)[Mg]Br
IUPAC-namn magnesium;propan;bromid
Molekylvikt (g/mol) 147.30
PubChem CID 101909
Formel vikt 147.3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.