Läs mer
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex, 1M in MeTHF
Produktkod. 15459205
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 15459205
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51156.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 807329-97-1 | C3H7Cl2LiMg | 145.23 g/mol
Isopropylmagnesium chloride is used in the regioselective functionalization of trisubstituted pyridines, electrophilic amination for preparation of amines and functionalization of cyclopentene derivatives. It is involved in the preparation of 2,3-functionalized furans, benzofurans, and thiophenes. Further, it is used in benzylic Grignards via sulfur-magnesium exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isopropylmagnesium chloride is used in the regioselective functionalization of trisubstituted pyridines, electrophilic amination for preparation of amines and functionalization of cyclopentene derivatives. It is involved in the preparation of 2,3-functionalized furans, benzofurans, and thiophenes. Further, it is used in benzylic Grignards via sulfur-magnesium exchange.
Solubility
Miscible with ethers and amines.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 807329-97-1
Molekylformel C3H7Cl2LiMg
Molekylvikt (g/mol) 145.23
MDL-nummer MFCD07784514
InChI-nyckel CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl
IUPAC-namn litium(1+)klor(propan-2-yl)magnesiumklorid
LEDER [Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex
Densitet 0.951
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Linjär formel (CH3)2CHMgCl·LiCl
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with ethers and amines.
Formel vikt 145.24
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.